Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin
Los mezcladores de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares a agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
3830.00€ - 8170.00€
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) | 0,75 in |
---|---|
Diámetro del eje (métrico) | 19,05 mm |
Incluye | Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste |
Material | acero inoxidable 316 |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de motor | par de torsión | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de motor | par de torsión | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15427453
|
Cole-Parmer™
50310-28 |
EV6P75M2X60 | TENV | 2701 in oz | De 20 a 280 rpm |
8170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15407463
|
Cole-Parmer™
50310-60 |
EV6P75T2T48 | TEFC | 2701 in oz | De 20 a 280 rpm | N/A | N/A | N/A | |||||
15417463
|
Cole-Parmer™
50310-66 |
EV6P75T2X60 | TEFC | 2701 in oz | De 20 a 280 rpm |
7155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15417443
|
Cole-Parmer™
50310-00 |
EV5P25M1E36 | TENV | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
5895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15427443
|
Cole-Parmer™
50310-02 |
EV5P25A1D36 | Accionado por aire | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
3980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15457443
|
Cole-Parmer™
50310-08 |
EV5P25M1F48 | TENV | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
5905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15467443
|
Cole-Parmer™
50310-10 |
EV5P25A1F48 | Accionado por aire | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
4065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15407453
|
Cole-Parmer™
50310-20 |
EV5P25M1J60 | TENV | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
5920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15417453
|
Cole-Parmer™
50310-22 |
EV5P25A1J60 | Accionado por aire | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
4085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15467453
|
Cole-Parmer™
50310-46 |
EV5P25ET1F48 | XPRF | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
4535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15477453
|
Cole-Parmer™
50310-48 |
EV5P25T1F48 | TEFC | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
3830.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15487453
|
Cole-Parmer™
50310-54 |
EV5P25T1J60 | TEFC | 720 in oz | De 20 a 350 rpm |
3855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15437443
|
Cole-Parmer™
50310-04 |
EV5P50M2L36 | TENV | 1440 in oz | De 20 a 350 rpm |
7665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15447443
|
Cole-Parmer™
50310-06 |
EV5P50A2L36 | Accionado por aire | 1440 in oz | De 20 a 350 rpm |
5640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15457453
|
Cole-Parmer™
50310-42 |
EV5P50T2L36 | TEFC | 1440 in oz | De 20 a 350 rpm |
5690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15437473
|
Cole-Parmer™
50323-40 |
EV5P5OAIP60 | Accionado por aire | 1440 in oz | De 20 a 350 rpm |
5155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Includes:
- 316 SS shaft, 316 SS A-310 impeller, and drive quill with set screw.
- Models 50310-68, -70 and -72 also include bung adapter and a folding impeller.
- More About This Item:
- These variable-speed, gear-drive mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
- Gear-drive mixers mount with 20°> offset tank clamp (included). Available as either an air-powered or electric mixer.
- Select from three speed options; 20 to 350 rpm (20:1 ratio), 20 to 280 rpm (14:1 ratio), or fixed speed of 350 or 280 rpm. The 3⁄4-hp mixers generate plenty of torque for your high-viscosity applications.
Especificaciones
0,75 in | |
19,05 mm | |
Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste | |
acero inoxidable 316 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin