Learn More
Bromuro de litio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10741091
Bromuro de litio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741091
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Código de producto. 10741091
Marca: Thermo Scientific Acros 199871000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.84
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1265.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Gris a negro
pH 6 to 12 (4% soln. at 20°C)
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Índice Merck 15,5582
Información de solubilidad Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.84
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max. (400°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.46
Densidad 3.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452667 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2023 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
Número de loteA0402113 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
Número de loteA0397714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
Número de loteA0394845 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
Número de loteA0403586 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number199871000,199875000,199870100,199870025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    12
    Hours
    7
    Minutes
    55
    Seconds
    54
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de litio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >