Learn More
Bromuro de litio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11330368
Bromuro de litio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330368
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11330368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043746.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Employed as adsorbents, functional fluids (closed systems) and intermediates. Used as an operating medium for air-conditioning and industrial drying system. It is also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It is used as brazing and welding fluxes. Used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins, as electrolyte component in lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.844
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1265°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo/granulado, en ampolla bajo argón
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiBr
Índice Merck 14,5526
Información de solubilidad Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.464 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR10K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number043746.22,043746.14
Número de loteZ06F055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2024 Catalog Number043746.22,043746.14
Número de loteE03W012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043746.22,043746.14
Número de loteU16H034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043746.22,043746.14
Número de loteA02N17A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043746.22,043746.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de litio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >