Learn More
Carbonato de litio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium carbonate |
Punto de fusión | 720.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo finamente granulado |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | Li2CO3 |
Fieser | 01,606; 03,183; 04,192; 05,396 |
Índice Merck | 15,5583 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0396909 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 197785000,197780100,197780025 |
A0413802 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 197785000,197780100,197780025 |
A0403730 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 197785000,197780100,197780025 |
A0410361 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 197785000,197780100,197780025 |
A0417000 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 197785000,197780100,197780025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de litio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido