Learn More
Hidróxido de litio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15481037
Hidróxido de litio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481037
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 15481037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013407.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-65-2
Fórmula molecular HLiO
Peso molecular (g/mol) 23.95
Número MDL MFCD00011095
Clave InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrousMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Especificaciones
Punto de ebullición 924°C
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide, anhydrous
Punto de fusión 462°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Nombre IUPAC litio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.95
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 2.54
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN13L020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number013407.22,013407.14,013407.36
Número de loteX30K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog Number013407.22,013407.14,013407.36
Número de loteS18K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/07/2024 Catalog Number013407.22,013407.14,013407.36
Número de loteR23K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number013407.22,013407.14,013407.36
Número de loteP04K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number013407.22,013407.14,013407.36
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium hydroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de litio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >