Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12347123
Hidróxido de litio monohidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12347123
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 12347123
Marca: Thermo Scientific Acros 413325000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh waterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Punto de ebullición 920.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 462.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal LiOH·H2O
Índice Merck 14,5534
Información de solubilidad Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466763 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Número de loteA0456706 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Número de loteA0453153 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Número de loteA0455027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Número de loteA0450824 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de litio monohidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >