Learn More
Solución de tornasol, puro, grado indicador, Fisher Chemical™ Código de producto.: 11403633
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Solución de tornasol, puro, grado indicador, Fisher Chemical™
Código de producto. 11403633
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Código de producto. 11403633
Marca: Fisher Chemical L/2500L/17
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de tornasol, puro, grado indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 131528
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Litmus
Título del producto
Solución de tornasol, puro, grado indicador, Fisher Chemical™ >