Learn More
Lonza™ AccuGENE™ 3M Sodium Acetate, pH 5.2
Ideal for a wide range of molecular biology applications
Marca: Lonza™ 51203
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ready-to-use
- Prepared with 18megohm water
- Filtered using 0.2μ filter and filled into sterile bottles
- Manufactured according to strict quality control standards to ensure consistency
- Guaranteed DNase, RNase and protease-free
- Customized solutions are available to meet individual needs
Especificaciones
3 M | |
Ideal for a wide range of molecular biology applications | |
3M Sodium Acetate | |
500 mL |
Yes | |
5.2 | |
Yes |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Lonza™ AccuGENE™ 3M Sodium Acetate, pH 5.2 > 3M Sodium Acetate; 500mL
For research or manufacturing use only.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido