Learn More
Corning™ Medios de cultivo celular: Suplementos de cultivo celular
Se utiliza como fuente de nutrientes en medios de cultivo celular. Medios de cultivo celular: Los suplementos de cultivo celular se producen conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores.
Marca: Corning™ 46-033-CI
Descripción
- Certificado de análisis disponible
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Estéril con filtro | |
100 mL |
Acetato de sodio 3M | |
Desde 5,2 hasta 0,1 |