Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados de perfil bajo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
600 mL
800 mL
Descripción
- Conforme a DIN 12331/ISO 3819
- Con/sin graduación
- Fabricado con DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 95 mm |
Cantidad | 10 |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados de perfil bajo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido