Learn More
Witeg™ Vaso de precipitados de vidrio de perfil bajo con boquilla
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
Descripción
- Amplio abanico de capacidades disponibles
- Conforme a ISO 3819
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3 Duran™
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 95 mm |
Incluye | Boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819 |
Modelo | Perfil bajo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Witeg™ Vaso de precipitados de vidrio de perfil bajo con boquilla >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido