Learn More
Magnesio, solución estándar AAS, Mg 1000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11369169
Magnesio, solución estándar AAS, Mg 1000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11369169
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11369169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088077.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium
Cantidad 100 mL
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; magnesio:0,1%; agua:94,9%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1525580 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Número de lote1537417 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Número de lote1523208 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Número de lote1493495 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Número de lote1493602 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number088077.AP,088077.AE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium, AAS standard solution, Specpure, Mg 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Magnesio, solución estándar AAS, Mg 1000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >