Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15681260
Magnesium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15681260 Tienda Honeywell Fluka Productos
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Código de producto. 15681260
Marca: Honeywell-Fluka 131522.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511, ≤0.0001% Al, 99-101%,
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride Hexahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal MgCl2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Grado puriss.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0453920 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2023 Catalog Number131522500,131520025,13152-1KG,131520100,13152-2.5KG,13152-6X2.5KG,131520010,131525000,13152-6X1KG
Número de loteA0453922 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number131522500,131520025,13152-1KG,131520100,13152-2.5KG,13152-6X2.5KG,131520010,131525000,13152-6X1KG
Número de loteG3510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/04/2023 Catalog Number13152-6X1KG,13152-6X2.5KG,13152-1KG,13152-2.5KG
Número de loteA0425086 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2021 Catalog Number131522500,131520025,13152-1KG,131520100,13152-2.5KG,13152-6X2.5KG,131520010,131525000,13152-6X1KG
Número de loteA0419466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/07/2021 Catalog Number131522500,131520025,13152-1KG,131520100,13152-2.5KG,13152-6X2.5KG,131520010,131525000,13152-6X1KG
Título del producto
Magnesium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™ >