Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15139303
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15139303
25 kg, Tambor de fibra
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 15139303
Marca: Thermo Scientific Acros 447540250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnatyMostrar másMostrar menos
PubChem CID 202877
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium Nitrate Hexahydrate
Punto de fusión 89.0°C
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal Mg(NO3)2·6H2O
Temperatura de inflamación 93.3°C
Índice Merck 15,5738
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4
Grado Extra puro
Envase Tambor de fibra
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468862 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number447540010,447540250,447540050
Número de loteA0463458 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2024 Catalog Number447540010,447540250,447540050
Número de loteA0396712 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447540010,447540250,447540050
Número de loteA0402364 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447540010,447540250,447540050
Número de loteA0413345 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number447540010,447540250,447540050
Nombre del producto
  • Magnesium nitrate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >