Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 330.0°C |
Nombre del producto químico o material | Magnesium Nitrate Hexahydrate |
Punto de fusión | 89.0°C |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | Mg(NO3)2·6H2O |
Temperatura de inflamación | 93.3°C |
Índice Merck | 15,5738 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.4 |
Grado | Extra puro |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468862 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 447540010,447540250,447540050 |
A0463458 | Certificado de análisis | 21/06/2024 | 447540010,447540250,447540050 |
A0396712 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447540010,447540250,447540050 |
A0402364 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447540010,447540250,447540050 |
A0413345 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 447540010,447540250,447540050 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Magnesium nitrate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido