Learn More
Varilla de magnesio, 7,9 mm de diámetro x 25 mm de largo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11440570
Varilla de magnesio, 7,9 mm de diámetro x 25 mm de largo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440570
1 Pc.
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11440570
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043355.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium rod
Nombre de nota 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈2.1g/piece
Formulario Varilla, ≈2,1 g/pieza
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM21H055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number043355.KJ,043355.KM,043355.KF
Número de loteW29D011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number043355.KJ,043355.KM,043355.KF
Número de loteR03I026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2022 Catalog Number043355.KJ,043357.22,043357.06,043355.KM,043355.KF
Número de loteQ29I042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2022 Catalog Number043353.03,043353.14,043355.KM,043353.06,043355.KF
Número de loteY17G015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043353.03,043353.14,043355.KM,043353.06,043355.KF
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de magnesio, 7,9 mm de diámetro x 25 mm de largo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >