Learn More
3M™ Media máscara sin mantenimiento necesario
El Mascarilla sin mantenimiento 3M™ es un respirador sencillo y liso para usar con un cartucho y filtros integrados.
Marca: 3M™ 7100113098
21.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24259" para aplicar la oferta.
Descripción
- Protección eficaz y cómoda contra vapores orgánicos y partículas peligrosas
- Un nuevo conjunto de válvula mejorado ayuda a reducir la resistencia de respiración para que sea más cómodo respirar
- Diseño ligero, equilibrado y de perfil bajo
- El cartucho y los filtros integrados hacen que esté listo para usar y que no necesite mantenimiento
- Sello facial suave y de ajuste estrecho fabricado con material texturizado no alergénico
- Incluye una bolsa resellable para que el almacenamiento y el transporte sean higiénicos
Especificaciones
FFA1P2 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Azul | |
Reusable | |
Elastómero termoplástico | |
Universal | |
TPE | |
Filtros FFA1P2 R D | |
4251+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Media mascarilla facial | |
Sí | |
Polyphenylene Ether | |
Poliisopreno |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de seguridad
Los mejores productos seleccionados para ustedPromo Code: 24259Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorre hasta un 95%