Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de cebado Luer-Lock macho
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
Marca:  Thermo Scientific™ 365NL561
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10585995
Descripción
Descripción
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
  • Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
  • Amplia gama de volúmenes
  • De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
  • Diseño robusto con marcas de fácil lectura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok
10 ml
Sistemas de cromatografía de gases
365RNL22
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Jeringas de cebado Luer-Lock macho > Jeringas de cebado Luer-Lok macho; volumen de 10 ml
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.