Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11317978
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317978
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11317978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036526.22
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used in the production of dry cell batteries. It is a precursor material for antiknock compound methylcyclopentadienyl manganese tricarbony. It is also useful for coupling reactions as well as organic synthesis. It is a catalyst for fast and slow dehydrogenation of ball milled lithium alanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58°C
Color Rosa
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98-101%
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.90 (125.84anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Pink crystalline
Densidad 2.01
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP19L018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Catalog Number036526.36,036526.A3,036526.22
Número de loteX09K055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number036526.36,036526.A3,036526.22
Número de loteU20K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog Number036526.36,036526.A3,036526.22
Número de loteS12K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog Number036526.36,036526.A3,036526.22
Número de loteP14K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number036526.36,036526.A3,036526.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals >