Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
Punto de fusión | 58.0°C |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | MnCl2·4H2O |
Fieser | 07,222; 09,288 |
Índice Merck | 15,5793 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.91 |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de vidrio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468244 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 193451000,193455000 |
A0463769 | Certificado de análisis | 20/06/2024 | 193451000,193455000 |
A0455260 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 193451000,193455000 |
A0451926 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 193451000,193455000 |
A0414896 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 193451000,193455000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido