Learn More
Sulfato de manganeso(II) tetrahidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11499577
Sulfato de manganeso(II) tetrahidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499577
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11499577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22081.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de manganeso(II) tetrahidrato es un mineral esencial utilizado en cápsulas, tabletas y en forma líquida, que proporciona nutrientes esenciales como vitaminas, proteínas, y en sustancias nutricionales similares. Pasa por electrólisis para producir dióxido de manganeso. Tras la oxidación, produce dióxido de manganeso químico (CMD) y se aplica en pilas secas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Pierde toda el agua a 400-450°. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-68-5
Fórmula molecular H8MnO8S
Peso molecular (g/mol) 223.054
Número MDL MFCD00149160
Clave InChI CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 22572548
ChEBI CHEBI:86358
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal MnSO4·4H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.06 (151.00 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250169 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog NumberB22081.36,B22081.22
Número de lote10250170 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog NumberB22081.36,B22081.22
Número de lote10243418 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2022 Catalog NumberB22081.36,B22081.22
Número de lote10189296 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22081.36,B22081.22
Número de lote10154656 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22081.36,B22081.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese(II) sulfate tetrahydrate, Manganese(II) sulfate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de manganeso(II) tetrahidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >