missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mannose Phosphate Isomerase Antibody (OTI1C7), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-72582CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mannose Phosphate Isomerase Monoclonal antibody specifically detects Mannose Phosphate Isomerase in Human,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Mannose Phosphate Isomerase | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
CDG1B, EC 5.3.1, EC 5.3.1.8, FLJ39201, mannose phosphate isomerase, mannose-6- phosphate isomerase, mannose-6-phosphate isomerase, Phosphohexomutase, Phosphomannose isomerase, phosphomannose isomerase 1, PMI, PMI1phosphohexomutase | |
Full length human recombinant protein of human MPI(NP_002426) produced in HEK293T cell. | |
0.1 mL | |
Lipid and Metabolism | |
4351 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
OTI1C7 | |
PBS | |
Mouse | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Rat | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mannose Phosphate Isomerase Antibody (OTI1C7), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido