Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, no UNG AmpErase™
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG is the ideal reagent solution when you need a Master Mix for multiple 5' nuclease DNA applications.
Marca: Applied Biosystems™ 4324018
292.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
- Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
- Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
- Contiene 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP) en la mezcla de desoxinucleótidos (dNTP) para la protección frente a la contaminación cruzada cuando se utiliza con UNG AmpErase™.
- Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
Especificaciones
Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Este envase contiene un tubo de 5 ml, suficiente para 200 reacciones con un volumen total de 50 μl. Almacenar a 2-8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar | |
TaqMan™ | |
1 × 5 ml | |
200 reacciones | |
200 reacciones | |
5 mL |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR universal | |
Hielo húmedo | |
Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN | |
ADN (genómico), ADNc |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411072 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 4324018 |
2406071 | Certificado de análisis | 28/06/2024 | 4324018 |
2401070 | Certificado de análisis | 12/02/2024 | 4324018 |
2308068 | Certificado de análisis | 15/09/2023 | 4324018 |
2303067 | Certificado de análisis | 20/04/2023 | 4324018 |