Learn More
MART-1 / MLANA Mouse, Clone: rMLANA/788, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | MART-1 / MLANA |
---|---|
Clon | rMLANA/788 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999997
|
EnquireBio
2315-MSM12-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989997
|
EnquireBio
2315-MSM12-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
MART-1 / MLANA | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
2315 | |
Recombinant full-length human MLANA protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
20-22kDa (doublet) |
rMLANA/788 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_005502 | |
MLANA | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
SK-MEL-13 and SK-MEL-19 Melanoma cell lines; Melanomas |