Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino L/S™ BioPharm™
Los tubos para bombas ultrasuaves y curados con platino minimizan la proliferación bacteriana. Los tubos para bombas de silicona curada con platino Masterflex™ BioPharm L/S™ son transparentes, inodoros, insípidos y no tóxicos.
159.00€ - 362.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -59 °C |
Color | Transparente |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 232 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11790999
|
Masterflex™
96420-13 |
13 |
159.00€
cada uno |
N/A | ||||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
||||||||||
11731009
|
Masterflex™
96420-17 |
17 |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11741009
|
Masterflex™
96420-18 |
18 |
362.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los tubos para bombas de silicio curado con platino son la mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Baja absorción; excelente biocompatibilidad
- Muy bajo nivel de extraíbles; tiempo, ozono, corona, resistente a la radiación
- Formulación:Silicona Tygon™ 3350, curada con platino
- Ultrasuave; minimiza la proliferación bacteriana
- Adecuada para sales y bases de concentración de leve a media.
- Transparente, inodora, insípida y no tóxica
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
-59 °C | |
Transparente | |
de 232 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino L/S™ BioPharm™