Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ Food L/S™
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
217.00€ - 374.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Silicona |
Longitud global (métrico) | 1500 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11831435
|
Masterflex™
06402-15 |
15 |
217.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11861435
|
Masterflex™
06402-24 |
24 |
280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11750989
|
Masterflex™
06402-35 |
35 |
314.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11730999
|
Masterflex™
06402-36 |
36 |
374.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
- Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
- No se deterioran ni oxidan
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1500 cm | |
-51 °C | |
Beige opaco | |
Tubos para uso alimentario Masterflex Norprene |
Silicona | |
Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas | |
Ácidos y alcalinos | |
de 135 °C |