Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ Food L/S™
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
Marca: Masterflex™ 06402-24
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
- Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
- No se deterioran ni oxidan
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas | |
Ácidos y alcalinos | |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
8,8 m | |
40 psi | |
de 135 °C |
6,4 mm | |
1500 cm | |
-51 °C | |
24 | |
1/4 pulg | |
Beige opaco | |
660 mm | |
Tubos para uso alimentario Masterflex Norprene |