Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Tygon™ Chemical L/S™
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
Marca: Masterflex™ 06475-25
382.74 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Transparentes para una fácil monitorización de flujo y sin plastificadores para proteger la pureza del líquido. Compatibles con numerosos líquidos exigentes, incluidos ácidos concentrados, bases y disolventes orgánicos.- Cumplen con FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- La mejor resistencia química de las formulaciones de Tygon
- Sin plastificadores con baja permeabilidad a los gases
- Compatibles con productos químicos agresivos, lo que incluye la MEK.
- Extraordinaria resistencia química. Soporta acetona, DMSO, cetonas y mucho más
- Alternativa rentable a los fluoropolímeros o los fluoroelastómeros
- Conformidad con la FDA
Especificaciones
4,8 mm | |
1500 cm | |
-77 °C | |
Ácidos, álcalis y disolventes orgánicos | |
De 1,7 a 1000 ml/min | |
8,8 m | |
Translúcido | |
660 mm | |
Tubos de bombas |
Tygon | |
productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas | |
1 unidad | |
25 | |
3/16 pulg | |
Bajo | |
35 psi | |
de 57 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
0Minutes
1Seconds
47New Offer Ahorre hasta un 92%