Learn More
BRAND™ Adaptador reductor
Construcción de polipropileno. Simplifica las conexiones a la mayoría de las fuentes de agua. Para su uso con bombas de chorro de agua.
Marca: BRAND™ 159665
4.39 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Se utiliza para simplificar las conexiones a la mayoría de las fuentes de agua
- Para su uso con bombas de chorro de agua
Especificaciones
Bomba de filtro de chorro de agua | |
Polipropileno | |
R 0,9 cm (3/8 pulg.) | |
Adaptador reductor |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
9Hours
23Minutes
14Seconds
46