Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba termoplástica Masterflex™ para combustible y lubricante (F-4040-A) de Tygon
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
Marca: Masterflex™ 06401-18
318.95 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
- Los tubos resisten la mayoría de hidrocarburos, los resquebrajamientos y los abombamientos
- Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados
- Termoplástico
- Material basado en PVC con plastificador
- Material sólido (rígido)
- Resistentes al ozono y UV
- Bajo nivel de extraíbles
- Amarillo translúcido
- Baja permeabilidad a los gases
- Alta constante dieléctrica
- No utilizar con ácidos y álcalis y no se recomienda la esterilización
Especificaciones
FDA 21 CFR 175.300 | |
5/16 pulg | |
PVC termoplástico | |
1520 cm | |
-37 °C | |
De 3,8 a 2300 ml/min | |
6,7 m | |
Amarillo translúcido | |
510 mm | |
Tubos de bombas |
Esterilizable en autoclave | |
7,9 mm | |
50 pies | |
Transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol | |
18 | |
3/8 | |
CO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40 | |
15 psi | |
de 74 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
14Minutes
53Seconds
53