Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de 12 ml con tapón de rosca y código de barras 2D Matrix™
Disfrute de un seguimiento seguro de sus valiosas muestras con estos tubos de almacenamiento con tapa de rosca de 12 ml con código de barras 2D, la solución perfecta para el almacenamiento de gran volumen.
Marca: Thermo Scientific™ 3778
92.16 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Consiga un seguimiento seguro de sus valiosas muestras con los tubos de almacenamiento de 12 ml Thermo Scientific™ Matrix™ 2D con tapón de rosca y código de barras, la solución perfecta para el almacenamiento de grandes volúmenes, incluidas muestras clínicas, polvos, tejidos y materiales vegetales.Nuestro equipo se caracteriza por prestar servicio tanto a equipamiento como a consumibles, y puede ayudarle a mejorar la eficacia y el seguimiento de las muestras en el laboratorio utilizando nuestra completa gama de tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Thermo Scientific y la línea de lectores de códigos de barras.
Características:
Seguimiento seguro:
- El código de barras 2D impreso con láser en el fondo de cada tubo permite explorar y decodificar tubos de una vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
- Se pueden utilizar Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite o VisionMate Wireless para leer tubos individuales, o se puede utilizar VisionMate HighSpeed para decodificar una gradilla completa de tubos al instante
- El tubo se puede escanear en una base de datos o sistema de seguimiento o integrarlo a través de la tecnología ActiveX
Formato de almacenamiento superior:
- disponible en un rack del tamaño de una microplaca para almacenar más muestras en menos espacio de congelador
- Compatible con pipetas electrónicas Matrix EXP
- Tapa de gradilla con cierre para almacenar las muestras de forma segura
- Diseño de la base de la gradilla y del tubo para impedir que el tubo resbale en la gradilla al retirar la tapa
- Construcción sólida de una sola pieza que permite el almacenamiento a temperaturas criogénicas
Control de calidad exhaustivo:
- Cada código de barras 2D se explora para ser leído y se coteja con una completa base de datos que contiene todos los códigos de barras 2D previamente insertados para evitar duplicaciones en toda la línea de tubos de almacenamiento Thermo Scientific Matrix
- Cada tubo es sometido a un exhaustivo control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
- Gracias a la función de corrección de errores incorporada, los códigos de barras nunca se leen incorrectamente
Especificaciones
Tubo con tapón de rosca | |
Polipropileno, Policarbonato (gradilla) | |
2D Barcode | |
Estéril | |
Not Included |
12 ml | |
Gradillas 4/24 de tubos por caja | |
Matrix™ | |
0,4057 fl oz | |
Sterile and PCR Ready |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Days
88Hours
5Minutes
3Seconds
59