Learn More
Varilla agitadora de vidrio borosilicatado MBL™
Minimice los arañazos con estas varillas agitadoras de vidrio. Las varillas agitadoras de vidrio de borosilicato MBL™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de agitación.
Marca: MBL SRF380
82.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Varillas de vidrio de borosilicato para aplicaciones generales de agitación
- Con extremos redondeados para seguridad adicional y minimizar los arañazos
Especificaciones
Aplicaciones generales de agitación | |
11,81 in | |
300 mm | |
10/Paq. |
Extremos redondeados | |
6 mm | |
Vidrio de borosilicato |
Título del producto
Varilla agitadora de vidrio borosilicatado MBL™ > Extremos redondeados; longitud: 300 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido