missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEIS1 Mouse anti-Human, Clone: OTI3G8, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809618

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Acts as a transcriptional regulator of PAX6. Acts as a transcriptional activator of PF4 in complex with PBX1 or PBX2. Required for hematopoiesis, megakaryocyte lineage development and vascular patterning. May function as a cofactor for HOXA7 and HOXA9 in the induction of myeloid leukemias.Especificaciones
MEIS1 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
O00470 | |
MEIS1 | |
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1 produced in E.coli. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI3G8 | |
Unconjugated | |
MEIS1 | |
Meis homeobox 1 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
4211 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
MEIS1 Mouse anti-Human, Clone: OTI3G8, liquid, TrueMAB™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido