Learn More
Fisherbrand™ Quemadores Meker
Equipado con un cabezal de acero perforado que emite múltiples llamas pequeñas pero muy calientes.
Marca: Fisherbrand™ 4101/22
Descripción
- La temperatura de llama más caliente para todos los quemadores de gas natural es de entre 900 ° y 1000°C en la punta del cono de la llama azul
- Fabricado con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico azul resistente a productos químicos
- Todos los quemadores se prueban para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
- Las pruebas se realizan a la presión de gas estándar para cada tipo específico de gas
- Las temperaturas dependen de la presión de la red y de la construcción química del gas, que varía en diferentes partes del mundo
- La presión estándar de la red para el gas natural es de 20 milibares
- No está equipado con regulador de aire
Especificaciones
Mechero Meker | |
24 mm | |
1 unidad |
Gas natural | |
162 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Quemadores Meker > Tipo de gas: Natural/Metano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido