Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
Marca: Epredia™ BB01800180A153FST0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cubreobjetos• Vidrio de alta calidad exento de impureza
• Según la clase hidrolítica 1
• Cubreobjetos redondo
• Cubreobjetos redondo
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio de borosilicato | |
18 mm | |
18 x 18 mm |
Cuadrada | |
18 mm | |
Entre 0,13 y 0,16mm | |
Equipos automatizados |
Título del producto
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™ > Longitud: 18 mm; ancho: 18 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido