Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
15.57€ - 52.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubreobjetos |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,16mm |
Para utilizar con (equipo) | Equipos automatizados |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15767572
|
Epredia™
BB01800180A153FST0 |
18 mm | 18 mm | N/A | ||||||
11961988
|
Epredia™
BB02000200A153MNZ0 |
20 mm | 20 mm |
52.95€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15707592
|
Epredia™
BB02400240A153FST0 |
24 mm | 24 mm | N/A | ||||||
Descripción
Cubreobjetos• Vidrio de alta calidad exento de impureza
• Según la clase hidrolítica 1
• Cubreobjetos redondo
• Cubreobjetos redondo
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio de borosilicato | |
Equipos automatizados |
Cuadrada | |
Entre 0,13 y 0,16mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™