Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
Marca: Epredia™ BB02000200A153MNZ0
36.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Cubreobjetos• Vidrio de alta calidad exento de impureza
• Según la clase hidrolítica 1
• Cubreobjetos redondo
• Cubreobjetos redondo
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio de borosilicato | |
20 mm | |
20 x 20 mm | |
1000/paq. |
Cuadrada | |
20 mm | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | |
Equipos automatizados |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30