Learn More
Ácido mercaptoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10205130
Ácido mercaptoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205130
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10205130
Marca: Thermo Scientific Acros 125432500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-11-1
Fórmula molecular C2H4O2S
Peso molecular (g/mol) 92.11
Número MDL MFCD00004876
Clave InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thioMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nombre IUPAC Ácido 2-sulsanilacético
SMILES C(C(=O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercaptoacetic acid
Punto de fusión -16,0 °C
Color Incolora
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CO2H
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 250 mL
Fieser 01,1153; 07,366
Índice Merck 15, 9489
Gravedad específica 1.325
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
Viscosidad 6.55 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466488 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/10/2024 Catalog Number125432500,125430025,125430100,125430010
Número de loteA0460079 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Catalog Number125432500,125430025,125430100,125430010
Número de loteA0452994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2023 Catalog Number125432500,125430025,125430100,125430010
Número de loteA0457850 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog Number125432500,125430025,125430100,125430010
Número de loteA0446764 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number125432500,125430025,125430100,125430010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercaptoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido mercaptoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >