Learn More
Metanol, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
25.73€ - 416.07€
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10532971
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176845000
500 mL
25.73€
500 ml
10317360
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176840010
1 L
37.79€
1 litro
10327360
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176840025
2.5 L
73.16€
2.50 litro
10012973
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
176840100
10 L
207.03€
10 litros
10547183
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176840250
25 L
416.07€
25 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
metanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Especificaciones
Methanol
67-56-1
64.7°C
Frasco de vidrio
1.3280 to 1.3300
0.002% max.
CH4O
CH3OH
MFCD00004595
0.05% max. (K.F.)
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
CO
32.04
CHEBI:17790
99.9%
-98.0°C
0.7910g/mL
12°C
Líquido
99.9%
0.791
0.0003 meq/g max.
0.0002 meq/g max.
0.55 mPa.s (20°C)
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
metanol
887
32.04
Analítica
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca daños en los órganos.
Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Peligro
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.