Learn More
Hidróxido de (metoxicarbonilsulfamoil)trietilamonio, 97 %, sal interior, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10615723
Hidróxido de (metoxicarbonilsulfamoil)trietilamonio, 97 %, sal interior, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615723
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Código de producto. 10615723
Marca: Thermo Scientific Acros 294510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29684-56-8
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00077815
Clave InChI YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11032497
SMILES CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide
Punto de fusión 76.0°C to 79.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CNSO2N(C2H5)3
Cantidad 5 g
Fieser 14,208
Índice Merck 15,1505
Nombre IUPAC trietilo(metoxicarbonilsulfamoyl)azanio; hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457646 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2023 Catalog Number294510010,294510250,294510050
Número de loteA0449736 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number294510010,294510250,294510050
Número de loteA0413336 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number294510010,294510250,294510050
Número de loteA0386359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number294510010,294510250,294510050
Número de loteA0417388 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2022 Catalog Number294510010,294510250,294510050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hidróxido de (metoxicarbonilsulfamoil)trietilamonio, 97 %, sal interior, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt