missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
4-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10506704

4-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 10506704
1 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10506704

Marca: Thermo Scientific Maybridge CC50922DA

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 209912-44-7
Fórmula molecular C11H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 218.212
Número MDL MFCD08690288
Clave InChI PJYMNVKGDLTDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, methyl esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11096067
Nombre IUPAC 4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoato de metilo
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
4-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado