Learn More
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11467627
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467627
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Código de producto. 11467627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15681.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Se aplica como agente aromatizante. Las empresas de alimentos utilizan MA artificial en sus dulces y chicles para darles su sabor a uva. Las compañías de bebidas lo han estado agregando al agua carbonatada y al azúcar en sus refrescos por la misma razón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-20-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Clave InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8635
Nombre IUPAC metil 2-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl anthranilate
Punto de fusión 24°C
Punto de ebullición 260°C
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,6020
Fórmula InChI 1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250833 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA15681.36,A15681.0B,A15681.30
Número de lote10215330 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog NumberA15681.36,A15681.0B,A15681.30
Número de lote10244438 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/11/2022 Catalog NumberA15681.36,A15681.0B,A15681.30
Número de lote10141291 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA15681.36,A15681.0B,A15681.30
Número de lote10146617 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15681.36,A15681.0B,A15681.30
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >