Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, ACS
Descripción
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3Methyl red is used as a pH indicator. It is red in pH less than 4.4 and yellow in pH over 6.2. It is used to study its degradation using Fenton's reagent. In microbiology, it is used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl Red |
Punto de fusión | 179°C to 182°C |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Beilstein | 750102 |
Información de solubilidad | Practically insoluble in water. Soluble in alcohol,acetic acidSoluble in ethanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.3 |
Grado | ACS |
Color | Marrón a rojo |
Cantidad | 25 g |
Forma física | cristalino/a/s |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L035 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | 036682.22,036682.14 |
Z16K034 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | 036682.22,036682.14 |
R20K017 | Certificado de análisis | 24/05/2024 | 036682.22,036682.14 |
Z04J020 | Certificado de análisis | 15/12/2023 | 036682.22,036682.14 |
S09J053 | Certificado de análisis | 16/06/2023 | 036682.22,036682.14,036682 |