Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, 99,8 del % átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10437022
Metilsulfóxido d6, para RMN, 99,8 del % átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437022
100 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10437022
Marca: Thermo Scientific Acros 364651000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad 100 ml
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula lineal (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465834 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog Number364650250,364651000,364650500,364650100
Número de loteA0465540 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2024 Catalog Number364650250,364651000,364650500,364650100
Número de loteA0464463 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number364650250,364651000,364650500,364650100
Número de loteA0464531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog Number364650250,364651000,364650500,364650100
Número de loteA0463954 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number364650250,364651000,364650500,364650100
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide-d6
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metilsulfóxido d6, para RMN, 99,8 del % átomo D, Thermo Scientific Chemicals >