Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno, alta pureza, tinción biológica
Descripción
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El azul de metileno se utiliza como colorante en diferentes procedimientos de tinción, como la tinción de Wright y la tinción de Jenner. También sirve como indicador y fármaco. Además, se utiliza para examinar el ARN y el ADN bajo el microscopio o en un gel. Se utiliza ampliamente como indicador de redox en química analítica. Actúa como un fotosensibilizador utilizado para generar oxígeno singlete con el fin de producir peróxidos orgánicos por una reacción de Diels-Alder. También se utiliza en el análisis de sulfuro. Desempeña un papel importante en la acuicultura para tratar las infecciones fúngicas.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácido acético, glicerol y cloroformo. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylene Blue |
Punto de fusión | ∼180°C (decomposition) |
Nombre de nota | biological stain |
Notas de grado de pureza | High purity |
Beilstein | 3599847 |
Índice Merck | 14,6060 |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.86 (Anhydrous) |
Cantidad | 100 g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252160 | Certificado de análisis | 20/08/2024 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10252159 | Certificado de análisis | 20/08/2024 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10250159 | Certificado de análisis | 02/04/2024 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10245673 | Certificado de análisis | 09/02/2023 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10241648 | Certificado de análisis | 11/07/2022 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
Seguridad y manipulación
- Methylene Blue, high purity, biological stain
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Methylene Blue