Learn More
Metro™ Estante volado de acero inoxidable de altas prestaciones Super Erecta™
Heavy duty stainless steel cantilever shelf is a handy and easy way to expand shelving space in Metro™ Super Erecta™ systems.
176.00€ - 405.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | HD Super™ |
---|---|
Anchura (imperial) | 12 pulg |
Anchura (métrico) | 30,48 cm |
Tipo de producto | Wire Shelf |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906561
|
Metro™
1260CHS |
60 pulg | Acero inoxidable |
405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15986551
|
Metro™
1254CHS |
54 pulg | Acero inoxidable |
405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15976551
|
Metro™
1254CHC |
54 pulg | Chrome |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15996551
|
Metro™
1260CHC |
60 pulg | Chrome |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Drop mat design creates a retaining ledge around the entire deep shelf
- For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
- Width: 12 in.
Información de órdenes
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Especificaciones
HD Super™ | |
12 pulg | |
30,48 cm | |
Wire Shelf |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Metro™ Estante volado de acero inoxidable de altas prestaciones Super Erecta™