Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos de pH
31.26€ - 76.20€
Especificaciones
Punto de ebullición | ∼100 °C |
---|---|
Tipo | Solución de tampón |
Tipo de solución de llenado | Tampón de pH |
Incluye | Certificado de inspección de calidad |
Soluble en agua | Completamente miscible |
Código de producto | Marca | Color | Intervalo de pH | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Intervalo de pH | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12699235
![]() |
Mettler Toledo™
51350052 |
Transparente | 4,006 | Frasco de 250 ml |
31.26€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10643131
![]() |
Mettler Toledo™
51350058 |
Transparente | 10,012 | Frasco de 250 ml |
35.65€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12723161
![]() |
Mettler Toledo™
51302047 |
Transparente, verde | 7 | 30 sobres de 20 ml |
76.20€
600 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12127800
![]() |
Mettler Toledo™
51302069 |
Transparente, rojo | 4 | 30 sobres de 20 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12663516
![]() |
Mettler Toledo™
51302069 |
Transparente, rojo | 4 | 30 sobres de 20 ml |
76.10€
600 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Completamente miscible
- Incluye certificado de inspección de calidad
- Trazable al NIST
Especificaciones
∼100 °C | |
Tampón de pH | |
Completamente miscible |
Solución de tampón | |
Certificado de inspección de calidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar