Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas de conductividad de sobremesa InLab™
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344030
709.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se incluyen los cables necesarios para los medidores SevenExcellence o SevenCompact de METTLER TOLEDO
- Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
- Sondas de temperatura integradas
- Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
- Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
- Almacenar en entorno seco
- Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante de celda (la constante de celda es un valor físico)
- Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
- Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
- Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
- Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
- Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
- 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
Especificaciones
Constante de celda nominal de 1,0 cm-1 | |
Mediciones de conductividad generales | |
De 0 °C a 100 °C | |
4 mm | |
38,4 in | |
1 m | |
De 0,01 a 100 mS/cm | |
NTC 30 kilohmios |
Mini-DIN | |
Sensor de temperatura integrado | |
0,15 in | |
4,7 in | |
120 mm | |
Vidrio | |
Cable de 1 m incluido | |
InLab™ 751-4mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora