Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™ Código de producto.: 17601036
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17601036
XS
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 17601036
Marca: Ansell 92134060
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo MICROFLEX™ 92-134 proporcionan sensibilidad al tacto y una cómoda protección en numerosas aplicaciones. Diseñado con texturas en las puntas de dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales.
  • Hechos de una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
  • Construcción ligera para sensibilidad táctil y control de motor fino
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores
  • Texturizado en las puntas de los dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, CE 0493, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US aprobados para el contacto con los alimentos, contacto con los alimentos, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) uso para exámenes médicos
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen médicos
Tamaño XS
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™ >