Learn More
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™ Código de producto.: 17621036
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17621036
M
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 17621036
Marca: Ansell 92134080
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo MICROFLEX™ 92-134 proporcionan sensibilidad al tacto y una cómoda protección en numerosas aplicaciones. Diseñado con texturas en las puntas de dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales.
  • Hechos de una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
  • Construcción ligera para sensibilidad táctil y control de motor fino
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores
  • Texturizado en las puntas de los dedos para una manipulación segura de herramientas y materiales 
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
En polvo sin polvo
Tamaño M
Cantidad 100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja, 1000 guantes/caja
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo 92-134 MICROFLEX™ >